Documenti fondamentali
B56498
Sigma-Aldrich
3-Bromoanisole
≥98%
Sinonimo/i:
1-Bromo-3-methoxybenzene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Beilstein:
1524687
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.563 (lit.)
P. ebollizione
210-211 °C (lit.)
Densità
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their