Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 42,50 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
BrC6H2(F)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
42,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
density
1.829 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Oc1cc(F)c(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrF2O/c7-3-1-4(8)5(9)2-6(3)10/h1-2,10H
InChI key
FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?