Documenti fondamentali
380229
Sigma-Aldrich
Iodomethyl methyl ether
contains copper as stabilizer, 95%
Scegli un formato
5 G
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
119,00 €
About This Item
Formula condensata:
ICH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
P. ebollizione
39 °C/20 mmHg (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble(lit.)
Densità
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCI
InChI
1S/C2H5IO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
UUSXSNJAQDJKCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Iodomethyl methyl ether (Iodomethoxymethane) is a halo ether. Product contains copper as stabilizer. Rotational, centrifugal distortion constants and the nuclear electric quadrupole coupling constant tensor for iodomethyl methyl ether (CH3OCH2I) and its two deuterated species have been measured by microwave spectral studies.[1] It readily undergoes methoxymethylation reaction with phosphorus, carbon, oxygen and nitrogen containing nucleophiles. It can be synthesized by reacting methylal (dimethoxymethane) with iodotrimethylsilane.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Microwave spectrum and nuclear quadrupole coupling constant tensor of iodomethyl methyl ether.
Fujitake M and Hayashi M.
Journal of Molecular Spectroscopy, 128(2), 444-455 (1988)
The carbon-hydrogen bond strength in dimethyl ether and some properties of iodomethyl methyl ether.
Cruickshank FR and Benson SW.
International Journal of Chemical Kinetics, 1(4), 381-390 (1969)
Iodomethyl Methyl Ether
Jung ME, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)