379115
DCC
1.0 M in methylene chloride, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide solution
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DCC, 1.0 M in methylene chloride
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.247 g/mL at 25 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?