Documenti fondamentali
378135
Sigma-Aldrich
Beryllium
powder, −325 mesh, ≥99%
Sinonimo/i:
Glucinium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Be
Numero CAS:
Peso molecolare:
9.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1198 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: Lewis acid
core: beryllium
reagent type: catalyst
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
−325 mesh
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1278 °C (lit.)
Densità
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Be]
InChI
1S/Be
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starting material for novel sterically encumbered arylberyllium compounds.[1]
Reagent for synthesis of:
  • Beryllium phthalocyanine and its derivatives[2]
  • Catalyst with cerium oxide for oxidative coupling of methane[3]
  • Organoberyllium compounds[4]
Reagent for:
  • Metal mediated dechlorination[5]
  • Stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons reactions[6]
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Beryllium wire reel, 0.2m, diameter 0.75mm, annealed and clean, 99%
GF46045627
Beryllium
Beryllium wire reel, 0.1m, diameter 0.75mm, annealed and clean, 99%
GF53985370
Beryllium
David D Díaz et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(9), 2593-2606 (2006-01-10)
A highly regio- and stereoselective intramolecular [1,5]-hydrogen-transfer process is described. Treatment of gamma-benzyl-protected Co2(CO)6-alpha,gamma-acetylenic diols with BF3 x OEt2 provides bis-homopropargylic alcohols. The reaction occurs within seconds, tolerates a wide range of functionalities, and provides good yields. When the ether
K. Otsuka, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 9, 1835-1838 (1987)
I. I. Lapkin and S. V. Sinani,
Zh. Obshch. Khim., 57, 372-375 (1987)
R. Kubiak, et al.,
Inorgorganica Chimica Acta, 359, 1344-1350 (2006)
Shengli Zhu et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 13, 166-173 (2012-08-18)
We developed Ni- and Be-free Zr(45+x)Cu(40-x)Al₇Pd₅Nb₃ bulk metallic glasses with large glass-forming ability and unusual plasticity. The alloys have large critical diameters (larger than 10 mm) in a wide composition range (x=0-20). The Zr₅₀Cu₃₅Al₇Pd₅Nb₃ and Zr₅₅Cu₃₀Al₇Pd₅Nb₃ alloys exhibit the largest