202770
Beryllium oxide
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Beryllia, Beryllium monoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.98% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: beryllium
Densità
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Be]=O
InChI
1S/Be.O
LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3