377228
Ammonium lactate solution
technical grade, 20 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
(±)-Ammonium lactate, Ammonium 2-hydroxypropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Concentrazione
20 wt. % in H2O
Impurezze
2-3% lactic acid lactate, ammonium salt
Indice di rifrazione
n20/D 1.363
Densità
1.054 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
N.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.H3N/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);1H3
RZOBLYBZQXQGFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3