Documenti fondamentali
377090
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
98%
Scegli un formato
1 G
43,85 €
5 G
291,20 €
43,85 €
Prezzo di listino87,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
43,85 €
5 G
291,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.15
Beilstein:
1282952
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,85 €
Prezzo di listino87,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
WHPSMBYLYRPVGU-RFZPGFLSSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals.[1] Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis.[2] Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine,[3] carbohydrate substituted benzoquinones,[4] and of the oxazole segment of calyculin[5] have been accomplished using this chiral synthon.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Perri, S.T. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2032-2032 (1989)
Tetrahedron, 50, 3333-3333 (1994)
Tetrahedron, 50, 1111-1111 (1994)
M.-P. Heitz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2591-2591 (1989)
A.B. Smith et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4859-4859 (1991)