Documenti fondamentali
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Beilstein:
131918
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 376698, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis which is easily recycled under mild conditions, thus enhancing its commercial potential. For a recent review, see Aldrichimica Acta .[1]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)