Documenti fondamentali
375845
Sigma-Aldrich
[3R(1′R,4R)]-(+)-4-Acetoxy-3-[1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone
98%
Scegli un formato
1 G
102,90 €
102,90 €
Prezzo di listino147,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
102,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25NO4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
102,90 €
Prezzo di listino147,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +51°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1[C@H](NC1=O)OC(C)=O
InChI
1S/C13H25NO4Si/c1-8(18-19(6,7)13(3,4)5)10-11(16)14-12(10)17-9(2)15/h8,10,12H,1-7H3,(H,14,16)/t8-,10+,12-/m1/s1
GWHDKFODLYVMQG-UBHAPETDSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Barbara Grzeszczyk et al.
The Journal of antibiotics, 66(3), 161-163 (2013-03-28)
A novel, practical and stereoselective synthesis of (3R,4R)-4-acetoxy-3-[(R)-1-(t-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone, a key intermediate in the preparation of β-lactam antibiotics is reported. The crucial step of the synthesis is based on the Cu(I)-mediated Kinugasa cycloaddition/rearrangement cascade between silyl protected (R)-3-butyn-2-ol and the nitrone