372129
2,4-Bis(α,α-dimethylbenzyl)phenol
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
206 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccccc1)c2ccc(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O/c1-23(2,18-11-7-5-8-12-18)20-15-16-22(25)21(17-20)24(3,4)19-13-9-6-10-14-19/h5-17,25H,1-4H3
FMUYQRFTLHAARI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)