Documenti fondamentali
371971
Sigma-Aldrich
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
98%
Sinonimo/i:
HFBMA
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CFHCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
0.25 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.361 (lit.)
P. ebollizione
158 °C (lit.)
Densità
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F6O2/c1-4(2)5(15)16-3-7(10,11)6(9)8(12,13)14/h6H,1,3H2,2H3
DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
G Kristin Jonsson et al.
Colloid and polymer science, 295(10), 1983-1991 (2017-10-11)
Fluorinated spheres with grafted poly(ethylene glycol) (PEG) have been synthesized using a semi-batch emulsion polymerization in which the initiator is fed slowly to the reaction. In this way, PEG-grafted colloidal spheres can be fabricated with varying PEG chain length, different
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.