373761
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
contains 50-200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trifluoroethyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
50-200 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.361 (lit.)
P. eboll.
59 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-4(2)5(10)11-3-6(7,8)9/h1,3H2,2H3
QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.