444006
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 97%
Sinonimo/i:
HFBMA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
contiene
MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. eboll.
134-136 °C (lit.)
Densità
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F7O2/c1-4(2)5(16)17-3-6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1,3H2,2H3
VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.