371130
1,4-Diisocyanatobutane
97.0%
Sinonimo/i:
Tetramethylene diisocyanate
Saggio
97.0%
Stato
liquid
P. ebollizione
102-104 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NCCCCN=C=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tissue engineering -As a precursor to synthesize polyurethane composites which can be used as 3D scaffolds for tissue engineering,
Contact lenses- As a cross-linking agent to prepare inorganic-organic hydrogel contact lenses for high refractive index ocular refractive correction biomaterial,
Controlled drug delivery- As a chain extender to synthesize segmented polyurethanes for redox-sensitive controlled drug release systems.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?