317624
isoforone diisocianato
98%, mixture of isomers
Sinonimo/i:
5-Isocianato-1-(iso-cianato-metil)-1,3,3-trimetil-cicloesano
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. eboll.
158-159 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Produzione di rivestimenti poliuretanici per applicazioni in ambito automobilistico e industriale.
- Sintesi di elastomeri poliuretanici impiegati nei dispositivi medicali e nelle attrezzature sportive.
- Produzione di schiume poliuretaniche utilizzate nel campo dei rivestimenti tessili, nei materiali isolanti e del packaging.
- Utilizzo nella produzione di adesivi, sigillanti e leganti.
- Nella sintesi di un silsequiossano a ponte (BSQ) via policondensazione sol-gel con 3-amminopropiltrietossisilossano. Una volta polimerizzato, il BSQ può essere usato per preparare un film resistente all′umidità per filtri UV.
- Come agente riparatore nella preparazione di microcapsule di poliuretano via polimerizzazione interfacciale
- Come monomero nella sintesi di microsfere di poliurea altamente microdisperse via polimerizzazione per precipitazione.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C - closed cup