Documenti fondamentali
8.22066
Sigma-Aldrich
Hexamethylene diisocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexamethylene diisocyanate, 1,6-Diisocyanatohexane
Scegli un formato
250 ML
60,60 €
1 L
184,00 €
60,60 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
60,60 €
1 L
184,00 €
About This Item
Formula condensata:
OCN(CH2)6NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
Numero indice EU:
212-485-8
NACRES:
NA.22
60,60 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.007 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
454 °C
Potenza
746 mg/kg LD50, oral (Rat)
570 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.9-9.5 % (v/v)
P. ebollizione
255 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-67 °C
Temp. transizione
flash point 130 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(=C=O)CCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Phase morphology, rheological behavior, and mechanical properties of poly(lactic acid)/poly(butylene succinate)/HDI reactive blends: This study investigates the effects of HDI content on the properties of polymer blends, providing insights into its use in enhancing material properties (Huang et al., 2021).
  • Characterization of PLA/PBSeT blends prepared with various HDI contents: This research focuses on the role of HDI in polymer blends, analyzing how it influences mechanical and structural properties of the materials (Kim et al., 2021).
  • Synthesis and characterization of graphene oxide derivatives via functionalization reaction with HDI: This study explores the functionalization of graphene oxide with HDI to optimize its chemical properties for enhanced performance in applications (Luceño-Sánchez et al., 2018).
  • High-Performance PEDOT: PSS/HDI-functionalized graphene oxide nanocomposites: Demonstrates the improvement of conductive polymer composites through the incorporation of HDI-functionalized graphene oxide, highlighting the impact on electrical and mechanical properties (Luceño Sánchez et al., 2018).
  • The effect of HDI-modified graphene oxide as a nanofiller material on the properties of conductive polyaniline: This research assesses the effects of HDI-functionalized graphene oxide on the conductive properties of polyaniline, a conducting polymer, which could lead to new applications in electronics and sensors (Luceño Sánchez et al., 2019).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.046 - 1.047
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)