Documenti fondamentali
369594
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)styrene
99%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
61 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
VGWWQZSCLBZOGK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)