Documenti fondamentali
369578
Sigma-Aldrich
4-Methylphenyl benzoate
99%
Sinonimo/i:
p-Tolyl benzoate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
70-72 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
Cc1ccc(OC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16-14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
LLRZUDIHEZXFGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methylphenyl benzoate is an ester. Structure of 4-methylphenyl benzoate resembles phenyl benzoate and 4-methoxy­phenyl benzoate, in terms of similar geometric parameters. The dihedral angle between the phenyl and benzene rings in 4-methylphenyl benzoate is 60.17 (7)°.[1] Fries rearrangement of 4-methoxy­phenyl benzoate catalyzed by sulfated zirconia is reported.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Genuinely catalytic Fries rearrangement using sulfated zirconia.
Clark JH, et al.
Green Chemistry, 4(4), 366-368 (2002)
4-Methylphenyl benzoate.
Gowda BT, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(8), o3563-o3563 (2007)