369144
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
98%
Sinonimo/i:
TFMAA
Saggio
98%
Punto di fusione
51-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F3O2/c1-2(3(8)9)4(5,6)7/h1H2,(H,8,9)
VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?