Vai a
F6760
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt
Powder
Sinonimo/i:
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H6N2Cl · C10H7O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.88
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Colour Index Number:
37085
Nome del prodotto
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt,
form
powder
color
white to light yellow
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
suitability
suitable (as Coupling Agent with Naphthol AS)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(O)(=O)=O)(=O)=O.ClC3=CC=C([N+]#N)C(C)=C3
InChI
1S/C10H8O6S2.2C7H6ClN2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);2*2-4H,1H3/q;2*+1/p-2
InChI key
PSAWWJOJWWUTJJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Fast Red TR Salt 1,5-naphthalenedisulfonate salt has been used for tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) staining in tissue sections. It has been used as a chromogen in APAAP (alkaline phosphatase-anti-alkaline phosphatase) procedure.
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)