Documenti fondamentali
367664
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
99%
Sinonimo/i:
HFiPMA
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
0.71 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.331 (lit.)
Densità
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-3(2)4(14)15-5(6(8,9)10)7(11,12)13/h5H,1H2,2H3
FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.