Documenti fondamentali
474355
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-Heneicosafluorododecyl acrylate
96%
Scegli un formato
5 G
267,00 €
267,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
267,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2(CF2)9CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
618.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
267,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
contiene
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
P. ebollizione
122 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-53 °C (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
PFAS testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H7F21O2/c1-2-5(37)38-4-3-6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)12(28,29)13(30,31)14(32,33)15(34,35)36/h2H,1,3-4H2
FIAHOPQKBBASOY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)