Documenti
367346
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
technical grade, 90%, predominantly 1,3,5-benzenetriol
About This Item
Formula condensata:
(HO)3C6H2CO2H·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
205 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Oc1cc(O)c(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5.H2O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3