253847
2,3,4-Trihydroxybenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
Pyrogallol-4-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
~205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
BRRSNXCXLSVPFC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- reagent during catalytic spectrophotometric determination of vanadium in natural and sea waters
- internal standard in separation of phenolic acids by HPLC with photodiode array detection
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3