Documenti fondamentali
335789
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,4-difluorobenzene
98%
Scegli un formato
25 G
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
139,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Densità
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Chloro-2,4-difluorobenzene was used in the preparation of series of benzonorbornadienes.[1] It was also used in the preparation of difluoroarenes.[2]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K C Caster et al.
The Journal of organic chemistry, 66(9), 2932-2936 (2001-04-28)
This report details the synthesis of several benzonorbornadienes by Diels--Alder cycloaddition of cyclopentadiene derivatives with substituted benzyne intermediates, which were generated by low-temperature metal--halogen exchange of halobenzenes. General conditions were developed, allowing synthesis of most benzonorbornadienes described herein at the
Jason T Manka et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1967-1971 (2004-04-03)
Aryldiazo substituents were used in nucleophilic aromatic substitution reactions of halogens. The Ph-N=N- group activates ortho fluorine atoms toward alkylthiolation under mild conditions. In contrast, the Me(2)N-C(6)H(4)-N=N- group has virtually no activation effect in nucleophilic aromatic substitution, and serves as