Documenti fondamentali
94829
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
average Mn 40,000
Sinonimo/i:
PLA, Poly(L-lactic acid)
Scegli un formato
1 G
78,70 €
5 G
318,00 €
78,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
78,70 €
5 G
318,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)15O(C6H8O4)nH
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
78,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
ester terminated
Livello qualitativo
Stato
solid
PM
average Mn 40,000
Tempo di degradazione
>3 years
Applicazioni
medical device
Altre note
end group: hexadecyl ester
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Vedi tutto