Key Documents
366692
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)styrene
≥98%, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 3-Vinylbenzotrifluoride, m -Trifluoromethylstyrene
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
contiene
4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. eboll.
64.5 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.