Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 76,50 € 57,37 € |
Informazioni su questo articolo
57,37 €
Prezzo di listino76,50 €Risparmia il 25%Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
30-31 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
InChI key
ZJSKEGAHBAHFON-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98% | description contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98% | description contains MEHQ as inhibitor, 93% | description 99 atom % 13C |
| assay 98% | assay 98% | assay 93% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.025 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.027 g/mL at 25 °C | density 1.075 g/mL at 25 °C |
| contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor | contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor | contains MEHQ as inhibitor | contains - |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.517 (lit.) | refractive index n20/D 1.52 (lit.) | refractive index n20/D 1.446 | refractive index - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?