Documenti fondamentali
366358
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
99%
Sinonimo/i:
D-Pyroglutaminol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Beilstein:
3587974
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −31°, c = 5 in ethanol
P. ebollizione
147-149 °C/0.06 mmHg (lit.)
Punto di fusione
83-85 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
Serves as a building block in the synthesis of diphthamide.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 114, 1495-1495 (1992)