281697
(R)-(−)-2-Pyrrolidinemethanol
99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidine, D-Prolinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −31°, c = 1 in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.4849 (lit.)
P. eboll.
74-76 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m1/s1
HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter