36580
α,α′-Dichloro-m-xylene
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,3-Bis(chloromethyl)benzene
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
250-255 °C (lit.)
Punto di fusione
33-35 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Densità
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?