34440
α,α′-Dibromo-p-xylene
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
DMF, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene, p-Xylylene dibromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Solubilità
dioxane: soluble 1 g/10 mL (hot)
Stringa SMILE
BrCc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- third-generation bis(1-pyrazolyl)methane ligands
- 5,5′-[(p-phenylenedimethylene)dithio]bis(1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole)
- new bis 1,10-phenanthroline ligand (composed of two subunits of 7-(p-anisyl)-1,10-phenanthroline (phen) joined by p-(CH2)2C6H4(CH2)2 space groups at 4 positions), via Skraup synthesis
- stereoisomers of α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges