Documenti fondamentali
289981
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogentartrate
98%
Sinonimo/i:
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
Scegli un formato
250 G
77,90 €
1 KG
147,00 €
77,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
77,90 €
1 KG
147,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.07
Beilstein:
6099125
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
77,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +24°, c = 3 in H2O
Punto di fusione
253 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Descrizione generale
Sodium hydrogentartrate is an inorganic salt commonly used in qualitative chemical analysis to detect potassium.[1]
Applicazioni
Sodium hydrogentartrate may also be used in the preparation of sodium citrate-sodium tartrate reagent, which can complex with interfering metals during the colorimetric estimation of ammonium ions in soil samples. The modification of supported nickel catalysts with sodium hydrogentartrate leads to enhanced enantiomeric excess (ee) during the hydrogenation of methyl acetoacetate.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Enantio-differentiating hydrogenation of methyl acetoacetate over modified nickel catalysts: effects of nickel dispersion on the enantio-selectivity of catalysts.
Jo D, et al.
Research on Chemical Intermediates, 30(9), 889-901 (2004)
Driver JE
Bentley and Driver's Qualitative Chemical Analysis: A Handbook for Teaching Practice Supervisors., 16-16 (1988)