216186
Potassium selenocyanate
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Selenocyanic acid potassium
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
tecniche
NMR: suitable
Punto di fusione
100 °C
Stringa SMILE
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Redox-active electrolyte to enhance the performance of carbon-based supercapacitors.[1]
- Starting material for the one-pot stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides.[2]
- Precursor to synthesize Cu and Ni complexes with antioxidant/anti-inflammatory activities.[3]
- Selenylating agent to prepare stereoselective selenoglycosides and selenium-linked disaccharides.[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?