Documenti fondamentali
363847
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(Br)F
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C (lit.)
Densità
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
SFGFOJPGCOYQJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-4-fluorotoluene may be used in the preparation of meta-fluoro analog, (tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane, F-TOTP).[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Julien Hitce et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(3), 792-799 (2006-10-18)
A novel catalytic system, based on a mixture of palladium acetate and tris(5-fluoro-2-methylphenyl)phosphane (F-TOTP), has been designed for the intramolecular C--H functionalization of alkane segments. Among other analogues of tris(2-methylphenyl)phosphane (P(o-tol)(3)), F-TOTP was shown to have the optimal metal-bonding properties