Documenti fondamentali
8.14973
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
Scegli un formato
25 G
92,50 €
92,50 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
92,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-092-5
NACRES:
NA.22
92,50 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
160-163 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].N1CCC(CC1)C(O)(c3ccccc3)c2ccccc2.[H+]
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3