Documenti fondamentali
363812
Sigma-Aldrich
4-(Decyloxy)benzoic acid
98%
Sinonimo/i:
4-(n -Decyloxy)benzoic acid, p -(Decyloxy)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9OC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
liquid crystal
Punto di fusione
94-143 °C (lit.)
Temp. transizione
nematic phase to isotropic phase 117-143 °C
smectic phase to nematic phase 94-117 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-20-16-12-10-15(11-13-16)17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3,(H,18,19)
NZNICZRIRMGOFG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B Sivaranjini et al.
Scientific reports, 8(1), 8891-8891 (2018-06-13)
A simple and effective approach for vertical alignment of liquid crystals (LCs) over a functionalized transparent flexible substrate is described. Surface characterization of this commercially available plastic substrate through X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and attenuated total reflection infrared spectroscopy (ATR-IR)