Documenti
576514
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(decyloxy)benzene
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid crystal
Punto di fusione
66-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3