Documenti fondamentali
179035
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Cyclooctanediol
98%
Sinonimo/i:
cis-1,5-Cyclooctanediol
Scegli un formato
10 G
171,50 €
50 G
1.240,00 €
171,50 €
Prezzo di listino343,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
171,50 €
50 G
1.240,00 €
About This Item
Formula condensata:
C8H14(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
171,50 €
Prezzo di listino343,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
105-107 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC1
InChI
1S/C8H16O2/c9-7-3-1-4-8(10)6-2-5-7/h7-10H,1-6H2/t7-,8+
BDNXUVOJBGHQFD-OCAPTIKFSA-N
Applicazioni
cis-1,5-Cyclooctanediol was used in the synthesis of cis-1,5-diaminocyclooctane[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
John C Poutsma et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (16)(16), 2040-2041 (2003-08-26)
The gas phase basicity of the title compound has been determined to be greater than that of putrescine, making it the most basic primary diamine measured to date.