Documenti fondamentali
29823
Sigma-Aldrich
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
cis-3,5-Dihydroxy-1-cyclopentene
Scegli un formato
2.5 G
769,00 €
769,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
769,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
2039395
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
769,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
55-59 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
Applicazioni
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol is an important building block for the synthesis of natural products with cyclopentanoid structure elements.[1] It was used in preparation of key intermediates of prostaglandin synthesis.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M. Sato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1057-1057 (1985)
R. Noyori et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 854-854 (1984)