361011
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
208 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
c1cnc2nn[nH]c2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-4-5(6-3-1)8-9-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
VQNDBXJTIJKJPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as starting reagent in the synthesis of 2,4,8,10-tetranitro-5H-pyrido[3″,2″:4′,5′] [1,2,3] triazolo [1′,2′:1,2] [1,2,3]- triazolo [5,4-b]-pyridin-6-ium inner salt
- in the pesticide synthesis
- as an entry to mesoionic heteropentalene derivatives
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3