360619
3-Bromo-4-methylaniline
98%
Sinonimo/i:
3-Bromo-p-toluidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
254-257 °C (lit.)
Punto di fusione
27-30 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
GRXMMIBZRMKADT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?