Documenti fondamentali
264458
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α-Bromo-3,4-difluorotoluene
Scegli un formato
5 G
22,61 €
22,61 €
Prezzo di listino32,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
22,61 €
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
22,61 €
Prezzo di listino32,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
Densità
1.618 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(CBr)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Difluorobenzyl bromide has been used in the synthesis of series of benzothiophene-based phosphonates[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jay M Matthews et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(8), 2922-2926 (2012-03-17)
A series of benzothiophene-based phosphonates was synthesized and many analogs within the series were shown to be potent antagonists of the TRPM8 channel. The compounds were obtained as a racemic mixture in 5 synthetic steps, and were tested for TRPM8