360120
Tris(trimethylsilyl)amine
98%
Sinonimo/i:
Nitrilotris(trimethylsilane)
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
72 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges