Documenti
92768
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(Aminomethyl)trimethylsilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H13NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.24
Beilstein:
1731488
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416
P. eboll.
92-94 °C (lit.)
Densità
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Altre note
Synthesis of trimethylsilyl-diazomethane; 1,3-Cycloaddition of its imine; preparation of azomethine ylides from ketones
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
M. Letellier et al.
Synthetic Communications, 18, 1975-1975 (1988)
K. Achiwa et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 3939-3939 (1983)
D. Seyferth et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 44, 279-279 (1972)