Documenti fondamentali
359866
Sigma-Aldrich
Diethyl isocyanomethylphosphonate
97%
Sinonimo/i:
Isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CNCH2P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.14
Beilstein:
4674920
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isonitrile
phosphonate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cycloaddition reactions
  • Preparation of orally bioavailable diamide prodrugs that lower glucose in diabetic animals through inhibition of fructose-1,6-bisphosphatase
  • Synthesis of sterol analogs as antifungal agents against plant pathogens
  • Asymmetric synthesis of steroidal 2,5-diketopiperazines prepared via isocyanide chemistry based on stereoselective Ugi four component condensation and subsequent cyclocondensation reactions
  • The Passerini reaction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)