Documenti fondamentali
347086
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Yttrium tri(2-ethylhexanoate)
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]3Y
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: yttrium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(=O)O[Y](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/3C8H16O2.Y/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.