665193
Lanthanum(III) isopropoxide
98%
Sinonimo/i:
Lanthanum isopropylate, Lanthanum(III) tri-isopropoxide, Tris(isopropoxy)lanthanum(III)
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC(C)O[La](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.La/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.