Documenti fondamentali
346160
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Chloromagnesium acetylide
Scegli un formato
100 ML
71,00 €
800 ML
214,00 €
71,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
71,00 €
800 ML
214,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH≡CMgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
71,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.921 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.ClH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Ethynylmagnesium chloride solution can be used:
  • To synthesize 1-ethynyldeoxyribose derivatives which can further undergo Sonogashira coupling with various aryl, heteroaryl, and metallocenyl derivatives.[1]
  • In one of the key synthetic steps of substituted naphthostyrils.[2]
  • In the preparation of propargylic ester precursor for the synthesis of 1,3-dienylphosphonates.[3]
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New and efficient synthesis of 1, 3-dienylphosphonates by Palladium-catalyzed substitution of propargylic esters to diethyl phosphite
Liu X, et al.
Synthetic Communications, 43(19), 2622-2626 (2013)
A novel and convenient method for the synthesis of substituted naphthostyrils
Liu J, et al.
Tetrahedron Letters, 44(12), 2545-2548 (2003)
Sonogashira reactions of α-and β-1-ethynyl-2-deoxyribosides: synthesis of acetylene-extended C-nucleosides
Bobula T, et al.
Tetrahedron, 66(2), 530-536 (2010)